MTCP80101S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 10 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P8010-1S
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Reservoir, 10ml sterile, Individually wrapped, 100/cs
Caratteristiche e vantaggi
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP80101S | 4065270485588 |
MTCP80101S-100EA | 4065271096806 |