Documenti fondamentali
MTCP7005
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 300 ea (bulk bag)
Sinonimo/i:
plastic tube, reagent dish, reagent holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.15
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 300 ea (bulk bag)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P7005
Capacità
5 mL
Descrizione generale
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, non-sterile, bulk pack, 300/cs
Caratteristiche e vantaggi
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio