MTCP52001M
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 100-1000 μL
Sinonimo/i:
pipette
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P5200-1M
Capacità
100-1000 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
ProPette™ LE, 100 to 1000µL
Caratteristiche e vantaggi
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)