BR705870
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (0.5-10 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Sinonimo/i:
air displacement pipette, microliter pipette, microliter pipettor, micropipette, micropipettor, pipette, pipettor, transferpette s
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
single-channel adjustable volume
mechanical
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 705870
Volume puntale
(0.5-10 μL)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Limitations of use:
- Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)