Documenti fondamentali
MTCM5441
MTC Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Sinonimo/i:
cell spreader
About This Item
Codice UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.17
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio M5441
Lungh. × largh.
30 mm × 207 mm
Descrizione generale
Spreader Triangle, 60 x 235mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)