Z363375
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 25 mm L
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37736-0009
Descrizione generale
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 90 mm dishes
Applicazioni
For inoculating petri dishes
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)