Documenti fondamentali
MTCB6503B
MTC Bio Weigh Boat
diamond black, capacity 100 mL, L × W 100 mm × 125 mm
Sinonimo/i:
weighing dish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiali
diamond black
polystyrene
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio B6503B
Lungh. × largh.
100 mm × 125 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Weigh Boat, black, 100ml, 100 x 125mm, diamond shaped, 250/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)