MSST0030
SILu™Lite APOA2 Apolipoprotein A-II human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
Apo-AII human, ApoA-II, ApolipoproteinA2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... APOA2(336)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)