Documenti fondamentali
67649
Supelco
Methylmalonic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methylpropanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Beilstein:
1756084
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)