MAK561
Succinate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
SDH Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
neurological disorders
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Highly sensitive, simple and high-throughput assay for measuring Succinate Dehydrogenase (SDH) concentration.
- Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)