MAK557
Melanin Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
dermatological diseases; immunological diseases; neurological disorders
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)