MAK499
Glutamate Dehydrogenase (GDH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Assay Kit for Glutamate Dehydrogenase Activity
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
agriculture
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer; gastrointestinal diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range: 0.4 to 80 U/L for 30 minute reaction. Detection Limit of 0.1 U/L for 120 minute reaction.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)