Documenti fondamentali
MAK167
Sigma-Aldrich
Fluorometric Maleimide Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
Sinonimo/i:
Maleimide Fluorescence Detection Kit
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
impiego
sufficient for 200 fluorometric tests
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Maleimide is an unsaturated imide used in protein conjugation reactions.
Compatibilità
The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Principio
The Fluorometric Maleimide Assay Kit provides a sensitive, one-step fluorometric assay to detect maleimide, which reacts with a proprietary dye, resulting in a fluorometric product (λex = 490/λem = 520 nm) proportional to the amount of maleimide present. The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)