MAK071
Pyruvate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Assay Kit for Pyruvate Detection
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
gastrointestinal diseases; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PKLR(5313) , PKM2(5315)
mouse ... PKLR(18770) , PKM2(18746)
rat ... PKLR(24651) , PKM2(25630)
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.