M9810
Greiner 96 well plates, polypropylene
1.2 mL, round bottom clear polypropylene wells
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless polypropylene
round bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile (8 per bag)
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Greiner 780201
Volume massimo
1.22 mL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
1.2 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)