M9651
Maprotiline hydrochloride
>99% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
9-(γ-Methylaminopropyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Ideatore
Novartis
Stringa SMILE
Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3