Key Documents
M9418
Sigma-Aldrich
Cultispher®
-G standard porosity
Sinonimo/i:
Cell Culture Product
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Materiali
gelatin
Sterilità
non-sterile
Dimensioni delle microsfere
130-380 μm
Dimensione particelle
130-380 μm
Densità
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
Descrizione generale
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Note legali
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2