M6936
Greiner high and medium binding 384 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom), high binding surface, non-sterile
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
Prodotti consigliati
Materiali
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Greiner 781097
Volume massimo
131 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
110 μL
Tipo di binding
high binding surface
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)