M5878
Methyl β-D-xylopyranoside
≥99% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D -66.5 to -64.5, c = 10% (w/v) in water
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3