SMB00282
Xylobiose
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Xylobiose, (2R,3R,4R)-2,3,5-Trihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxypentanal, 4-O-β-D-Xylopyranosyl-D-xylose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(OC1OCC(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C10H18O9/c11-1-4(13)7(15)6(2-12)19-10-9(17)8(16)5(14)3-18-10/h1,4-10,12-17H,2-3H2
SQNRKWHRVIAKLP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?