M3512
(±)-Miconazole nitrate salt
imidazole antibiotic
Sinonimo/i:
1-(2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl)imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]/D ±0.10° (Specific Rotation (BP))
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
fungi
mycobacteria
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.