M3409
Magnesium sulfate solution
for molecular biology, 1.00 M±0.04 M
Sinonimo/i:
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Sterilità
0.2 μm filtered
Stato
liquid
Concentrazione
1.00 M±0.04 M
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Attività estranea
DNase, RNase, nickase and protease, none detected
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- as a component in super optimal broth with catabolite repression (SOC) medium for culturing Escherichia coli
- as a component in transition media for culturing human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)]
- as a component in M9 buffer for worm fixation prior to nuclei extraction
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?