M2694
Anti-Munc-18-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Munc-18α, Anti-STXBP1, Anti-Syntaxin-binding protein 1, Anti-rb-Sec-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 67 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000-1:4,000 using rat brain extract (S1 fraction) and PC12 whole cell extract.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STXBP1(6812)
mouse ... Stxbp1(20910)
rat ... Stxbp1(25558)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)