Documenti fondamentali
M2656
Sigma-Aldrich
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
8 position, straight
Sinonimo/i:
Multiwell Washer, Plate Washer, Plate Washer Manifolds
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
Sterilità
non-sterile
Colore
none
Descrizione generale
For use with 96 well multiwell plates
  • Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
  • Luer fitting
  • Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
  • Optional repeat kit provides continuous operation capability
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3