M0388
6α-Methyl-11β-hydroxyprogesterone
Sinonimo/i:
11β-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, Medrysone
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Stato
solid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-12-9-15-17-6-5-16(13(2)23)22(17,4)11-19(25)20(15)21(3)8-7-14(24)10-18(12)21/h10,12,15-17,19-20,25H,5-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
GZENKSODFLBBHQ-ILSZZQPISA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)