M2442
Anti-phospho-N-Methyl D-Aspartate NR2B Subunit (pTyr1472) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-NMDA NR2B (pTyr1472)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 180 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, Xenopus, chicken, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain (hippocampal) homogenate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1472)
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2b(14812)
rat ... Grin2b(24410)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1