M2441
Anti-MAGI-2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARIP, Anti-S-SCAM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:250 using rat brain extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Magi2(113970)
Categorie correlate
Descrizione generale
MAGI-2 was initially identified in rat, as a protein interacting with N-methyl-D-aspartate receptors (NMDA-R) and neuronal cell adhesion proteins, and was named S-SCAM.4Three isoforms of S-SCAM were identified, of 1277, 1113 and 1053 amino acids length, respectively.5
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)