M2311
Greiner 96 well plates, polystyrene
round bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
round bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 100 ea (internal packs of 2)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 650161
Volume massimo
323 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
280 μL
Colore
clear plate
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)