Documenti fondamentali
M1891
Sigma-Aldrich
Proteina basica della mielina
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for activity assay
Sinonimo/i:
MBP
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Origine biologica
bovine
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
18.4 kDa
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... MBP(618684)
Descrizione generale
Area di ricerca: Trasduzione intracellulare del segnale
La proteina basica della mielina (MBP), un polipeptide a catena singola lungo 170 amminoacidi con una metil-arginina, è una proteina di membrana periferica. Questo componente strutturale fondamentale della guaina mielinica è la seconda proteina più abbondante della mielina, costituendo circa il 30% di tutte le proteine che la compongono.
Applicazioni
La proteina basica della mielina (MBP) bovina è stata usata:
  • nella reazione di metilazionein vitro;
  • come substrato nel saggio in vitro di immunoprecipitazione delle chinasi per misurare l'attività di Cds1 (la chinasi effettrice del checkpoint specifico per la fase S);
  • per preparare la MBP fosforilata, che si usa come substrato nei saggi con fosfatasi
Usata come substrato della chinasi.
Azioni biochim/fisiol
La mutazione del gene della proteina basica della mielina causa demielinizzazione e si usa per indurre l'encefalomielite allergica sperimentale.
La proteina basica della mielina (MBP) svolge un ruolo fondamentale nella formazione della guaina mielinica ed è associata a diversi disturbi neurologici. La MBP agisce come bersaglio antigenico nel modello di malattia autoimmune encefalomielite allergica sperimentale (EAE). La MBP svolge un ruolo essenziale nel turnover del citoscheletro e nell′estensione delle membrane. Inoltre, è coinvolta nelle vie di trasduzione del segnale mediate da Fyn, nel sequestro dei fosfoinositidi e nella regolazione dell′omeostasi del calcio. La MBP agisce come substrato in vitro per la protein-chinasi attivata dal mitogeno (MAP) e contribuisce alla purificazione e agli studi funzionali degli enzimi.La MBP agisce anche da potenziale neurorecettore. Può stimolare la proliferazione dei linfociti in vitro. Inoltre assume il ruolo di substrato nella via di attivazione della protein-chinasi attivata dal mitogeno (MAP). Vista la stimolazione linfocitaria, la MBP può essere usata per rivelare la presenza di queste cellule nei tumori. Si usa anche in molti studi immunologici. La MBP contribuisce al mantenimento dell'organizzazione lipide:proteina all'interno della mielina.
Qualità
Può contenere tracce di sali tampone di urea-glicina.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Functional characterization of a mitochondrial Ser/Thr protein phosphatase in cell death regulation.
Lu G
Methods in Enzymology, 457, 255-273 (2009)
Michal Jasinski et al.
Plant physiology, 147(2), 719-731 (2008-04-09)
The analysis of gene expression in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) using cDNA microarrays and reverse transcription-polymerase chain reaction showed that AtOSA1 (A. thaliana oxidative stress-related Abc1-like protein) transcript levels are influenced by Cd2+ treatment. The comparison of protein sequences revealed that
Regulation of protein arginine methyltransferase 8 (PRMT8) activity by its N-terminal domain.
Sayegh J
The Journal of Biological Chemistry, 282(50), 36444-36453 (2007)
Hsl7 is a substrate-specific type II protein arginine methyltransferase in yeast.
Sayegh J and Clarke SG
Biochemical and Biophysical Research Communications, 372(4), 811-815 (2008)
Ibtisam Al-Harrasi et al.
Genes, 11(5) (2020-05-23)
The date palm (Khalas) is an extremophile plant that can adapt to various abiotic stresses including drought and salinity. Salinity tolerance is a complex trait controlled by numerous genes. Identification and functional characterization of salt-responsive genes from the date palm