M0289
MOPS hemisodium salt
foil pouch
Sinonimo/i:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C)
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Stringa SMILE
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3