Key Documents
M023000
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Sinonimo/i:
TFA-Hexylaminolinker Amidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H31F3N3O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98% (31P-NMR)
Densità bulk
1.095 g/mL
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR (Identity)
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3