L5385
α-Lactalbumin from bovine milk
Type I, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Tipo
Type I
Saggio
≥85% (PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Solubilità
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... LALBA(281894)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3