L2164
Anti-Luciferase antibody, Mouse monoclonal
clone LUC-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Luciferase Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LUC-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
60 kDa
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 20-40 μg/mL using transfected 293Tcells expressing luciferase
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of transfected 293T cells expressing luciferase
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?