Documenti fondamentali
L1013
Sigma-Aldrich
Lowry Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
IVD
for in vitro diagnostic use
Altre note
Dry powder mixture containing Lowry reagent with sodium dodecyl sulfate.
Ricostituzione
Reconstitute to 40 mL with deionized water.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Protein measurement with the Folin phenol reagent.
O H LOWRY et al.
The Journal of biological chemistry, 193(1), 265-275 (1951-11-01)