Key Documents
K3644
Sigma-Aldrich
K 858
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
K858, N-(4-Acetyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-phenyl-1,3,4-thiadia zol-2-yl)acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC1=NN(C(C)=O)C(C)(S1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2S/c1-9(17)14-12-15-16(10(2)18)13(3,19-12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,17)
JEFVYQYZCAVNTP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Eg5 is a key protein involved in the formation of bipolar spindles. K858 is a selective ATP-uncompetitive mitotic kinesin Eg5 inhibitor. The compound induces mitotic arrest, caspase-3 activation and cell growth inhibition in HCT116 cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1