K3389
Anti-Ku80 (XRCC5) (322-337) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATP-dependent DNA Helicase II, 80kDa, Anti-CTCBF (CTC85), Anti-Ku Autoantigen, 80kDa, Anti-Lupus Ku Autoantigen Protein p86, Anti-X-ray Repair Complementing Defective Repair in Chinese Hamster Cells 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~82.5 kDa by calculation
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XRCC5(7520)
mouse ... Xrcc5(22596)
rat ... Xrcc5(363247)
Categorie correlate
Immunogeno
Stato fisico