J4127
Anti-Jagged 1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-AGS, Anti-AGS1, Anti-AHD, Anti-AWS, Anti-CD339, Anti-CMT2HH, Anti-DCHE, Anti-HJ1, Anti-JAGL1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
flow cytometry: 2.5 μg using 106 rat cortical stem cells
western blot: 0.1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JAG1(182)
rat ... Jag1(29146)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.