I8280
Indomethacin
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
98.0-102.0%
Stato
powder
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , ELA2(1991) , GPR44(11251) , IL1A(3552) , PLA2G1B(5319) , PTGDR(5729) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689) , Ptgdr(19214) , Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219) , Ptgs1(19224) , Ptgs2(19225)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693) , Ptgs2(29527)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?