I7153
Anti-Insulin Receptor Substrate 1 (IRS-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 165 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 0.5 mg of a 3T3/A31 RIPA lysate
western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates of 3T3/A31 mouse fibroblasts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
rat ... Irs1(25467)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol