I6893
Indoxyl β-D-glucoside
BioXtra, ≥97%
Sinonimo/i:
3-(β-D-Glucosido)indole, Plant indican
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
probiotics-and-human