I6875
5-Iodocytosine
Sinonimo/i:
4-Amino-2-hydroxy-5-iodopyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
formic acid: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]N1C=C(I)C(N)=NC1=O
InChI
1S/C4H4IN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
UFVWJVAMULFOMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3