I1783
Anti-phospho-Insulin Receptor (IR) (pTyr972) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr972)
Informazioni sul gene
human ... INSRR(3645)
mouse ... Insr(16337)
Descrizione generale
Anti-phospho-IR (pTyr972) recognizes human and mouse IR phosphorylated on tyrosine 972. It may cross react with IGF-1R.
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3