I1659
Anti-IFI-16 antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone IFI-230, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Interferon-inducible 16
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IFI-230, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 85-95 kDa (cluster of three isotypes A, B, and C)
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the Jurkat cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFI16(3428)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol