HT5011
Soluzione di formalina, neutra tamponata, al 10%
case of 48 × 15 mL, histological tissue fixative
Sinonimo/i:
Formaldehyde, Methanal
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
case of 48 × 15 mL
Concentrazione
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Colore
colorless
pH
6.90-7.10
Densità
1.080 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?