HPA028417
Anti-PHF20L1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Sinonimo/i:
Anti-CGI-72, Anti-FLJ13649, Anti-FLJ21615, Anti-MGC64923, Anti-TDRD20B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Sequenza immunogenica
EETSTCIATPDVEKKEDLPTSSETFGLHVENVPKMVFPQPESTLSNKRKNNQGNSFQAKRARLNKITGLLASKAVGVDGAEKKEDYNETA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHF20L1(51105)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-PHF20L1 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunoprecipitation.
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1