H8653
(±)-7-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin hydrobromide
Sinonimo/i:
(±)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (±)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide, (±)-7-OH-DPAT hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Solubilità
H2O: >15 mg/mL
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?