H6663
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC7-97, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HDAC7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HDAC7-97, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~105 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant protein from embryonal kidney 293T cells over-expressing human HDAC7
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
Descrizione generale
Applicazioni
- chromatin immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- ELISA
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 0.25-0.5μg/mL using cell extracts of human embryonal kidney 293T cells expressing recombinant human HDAC7
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?