H2662
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) (KG-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HD7, Anti-HD7A, Anti-HDAC7A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~105 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1.0-1.5 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
indirect immunofluorescence: 1:50 using rat NRK cells
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- indirect immunofluorescene
- immunoblotting
- immunoprecipitation