H4652
HMG-1 Peptide
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, Histidine-tagged, human recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Amphoterin, HMGB1, High-Mobility-Group protein
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HMG-1 human, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE), Histidine-tagged, recombinant, expressed in E. coli
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
25 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
WQCYAHKAJFZVCO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HMGB1(3146)
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare a standard curve for measuring HMG1 using ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) test
- to study the apoptotic ratios of Lewis cells in presence of exogenous HMG-1
- to study the changes in Th (T helper)-17 cell expansion in the presence of HMG-1 under in vitro conditions
- for the migration assay of GM7373 cells
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?