H3284
Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GON-10, Anti-HD1, Anti-KDAC1, Anti-RPD3, Anti-RPD3L1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 65 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from HeLa human epithelioid carcinoma cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: a minimum working dilution of 1:20,000 is determined using a nuclear extract of HeLa human epithelioid carcinoma cell line.
Immunoblotting: a minimum working dilution of 1:2,000 is determined using a whole extract of PC-12 rat pheochromocytoma cell line.
Immunoprecipitation: a recommended working volume of 5-10 ml is determined using a whole lysate of NIH 3T3 cells.
Indirect immunoperoxidase staining: a minimum working dilution of 1:500 is determined using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded human lymph node sections.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)